Learn More
Fisherbrand™ Desmineralizador portátil
Se entregan con las conexiones, 4 m de tubería, válvula de cierre, tornillos y pernos, acoplador rápido, válvula de caudal y reductor de presión. El desmineralizador portátil Fisherbrand™ se entrega montado y funciona sin electricidad.
473.00€ - 626.00€
Especificaciones
Indicador de color | El cartucho azul cambia a marrón ocre |
---|---|
Caudal | 150 l/h |
Tamaño del filtro | 23 x 60 cm |
Tipo de filtro | Desmineralizador |
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de aguas |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11924169
|
Fisherbrand™
DEMO4 |
420 L |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11934169
|
Fisherbrand™
DEMO5 |
570 L |
626.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11914169
|
Fisherbrand™
DEMO3 |
286 L |
473.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Conductividad: de 0.3 a 2 μS/cm.
- Capacidad para 25 °F: DEM’O 3: 286 litros – DEM’O 4: 420 litros – DEM’O 5: 570 litros
- Presión máxima: 4 bar a temperatura ambiente
- Caudal: hasta 150 litros/hora
- Temperatura máxima de uso: 25 °C
- Saturación: la estación de producción de agua desmineralizada está saturada cuando la columna azul se vuelve completamente ocre.
- Mural o portátil
- Conservación: 2 años, en su embalaje original, a temperatura ambiente.
Especificaciones
El cartucho azul cambia a marrón ocre | |
23 x 60 cm | |
Purificación de aguas | |
1 kit | |
De 10 °C a 25 °C |
150 l/h | |
Desmineralizador | |
4 bar | |
25 °C | |
Cartuchos |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años