Learn More
Hecht Karl™ Hidrómetro de densidad
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
Marca: Hecht Karl™ 46012009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
- Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Especificaciones
1 Ea. | |
0.001 g/cm3 | |
Steel Metal | |
20°C |
Hidrómetro de densidad | |
30 cm | |
1.400 to 1.500 g/cm3 |