Learn More
Karl Hecht™ Density Hydrometers without Thermometer
With a measuring range from 1.000 to 1.300 g/cm³.
Marca:  Karl Hecht™ 46040002
Código de producto. 10766752
  • 39.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • With paper scale and steel ballast
  • Division of 0.005 g/cm³
  • Reference temperature of +20°C
  • Length of 30cm
  • Each packed in a protective plastic tube
Especificaciones
Especificaciones
0.005 g/cm³
Paper scale
Steel Metal
30 cm
1.000 - 1.3000 g/ cm³
20°C