Learn More
Estándar de densidad, 0,6878 g/ml a 25 °C, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Especificaciones
Certificado de análisis | ASTM D1480-12 |
Densidad | 0.6878g/mL |
Cantidad | 100 mL |