Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Fabricados con policloropreno
- Para entornos controlados no estériles
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
- El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Sin polvo
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Neopreno |
Material del manguito | Neopreno |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |
Modelo | 73-721 |
Grosor (métrico) | 0,175mm |
Guantes con puño de color | Verde |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde enrollado |
Cantidad | 200 par |
Resistente a | Resistencia química |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido