Learn More
Periodinano de Dess-Martin, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439840
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 87413-09-0 | C13H13IO8 | 424.14 g/mol
El periodinano de Dess-Martin se utiliza para oxidar alcoholes primarios a aldehídos y alcoholes secundarios a cetonas. También se utiliza como oxidante para complejos con alcoholes multifuncionales. Participa activamente en la oxidación de alcoholes amino N-protegidos sin epimerización y alcoholes alílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El periodinano de Dess-Martin se utiliza para oxidar alcoholes primarios a aldehídos y alcoholes secundarios a cetonas.También se utiliza como oxidante para complejos con alcoholes multifuncionales.Está activamente involucrado en la oxidación de alcoholes amino protegidos por N sin epimerización y alcoholes alílicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetona, acetonitrilo y cloruro de metileno.Ligeramente soluble en éter y hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Sensible al aire y a la humedad.Incompatible con agentes reductores fuertes, material combustible y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87413-09-0
Fórmula molecular C13H13IO8
Peso molecular (g/mol) 424.14
Número MDL MFCD00130127
Clave InChI NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 159087
SMILES CC(=O)O[I]1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dess-Martin periodinane
Punto de fusión 130°C to 132°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1479
Beilstein 4548207
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Índice Merck 14,2933
Sinónimo dess-martin periodinane, triacetoxyperiodinane, 1,1,1-triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3 1 h-one, dess-martin reagent, dess-martinperiodinane, dess-martin, dess martin periodinane, dess martin, dess-martin periodane
Información de solubilidad Soluble in chloroform,acetone,acetonitrile and methylene chloride. Slightly soluble in ether and hexane.
Nombre IUPAC 1,1-bis(acetiloxi)-3-oxo-3H-1λ⁵,2-benziodaoxol-1-il acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.15
Porcentaje de pureza ≥95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dess-Martin periodinane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dess-Martin periodin