Learn More
Óxido de deuterio, 99,8 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408389
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Deuterium oxide is used in nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). It is also useful in the identification of labile hydrogens. As a source of deuterium, it is utilized for preparing specifically labeled isotopologs of organic compounds. It is often used as a substitute for water in the analysis of proteins in solution by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). It finds application in certain types of nuclear reactors and in tritium production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Densidad 1,105g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Índice de refracción 1,338
Sensibilidad Sensible a la humedad
Presión de vapor 6 hPa a 25 °C
Cantidad 50g
Punto de fusión de 3,82 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Isotopic)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.03