Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16130891
Click to view available options
Cantidad:
10mL
25 mL
100 ml
500 mL
1L
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo heavy water d2o, deuterated water, heavy water-d2, deuterium oxide usan, water sup 2-h2, deuterium oxide, dideuterium oxide, water, heavy d2-o, heavy water, water-d2
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 500 mL
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR