Learn More
Dexametasona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La dexametasona es un glucocorticoide suprarrenal sintético que modula el metabolismo de los carbohidratos, inhibe la secreción de hormonas adrenocorticotrópicas y presenta una marcada actividad antiinflamatoria
• La dexametasona puede unirse a receptores de esteroides nucleares específicos, inhibiendo las señales proinflamatorias, promoviendo las señales antiinflamatorias e interfiriendo con la activación de NF-kB y las vías apoptóticas
Aplicaciones
• Se puede utilizar para estudiar apoptosis, vías de señalización celular y expresión génica
• Este compuesto también muestra actividades adrenérgicas, antieméticas y antineoplásicas
• Se ha utilizado como un importante regulador de proliferación celular y diferenciación en cultivos celulares humanos in vitro
• La dexametasona se ha aplicado en medios de cultivo para promover la diferenciación de células madre derivadas de tejido adiposo en tejido osteogénico
• Se utiliza en la estimulación in vitro de células epiteliales bronquiales humanas normales (NHBE) y músculo liso de las vías respiratorias (ASM)
• Este compuesto se utiliza para su capacidad de regular la supervivencia, el crecimiento y la diferenciación de los linfocitos T.
•También inhibe la inducción de la óxido nítrico sintasa.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dexamethasone |
Punto de fusión | 255.0°C to 261.0°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 250 mg |
Índice Merck | 15, 2945 |
Rotación específica | + 75.00 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dexamethasone
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.