Learn More
Sal sódica de sulfato dextrano, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40,000- 50,000 |
Envase | Frasco de plástico |