Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano (polvo de blanco a blanquecino), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
El sulfato de dextrano acelera la velocidad de hibridación del ADN o el ARN ligado a membranas y puede usarse en procedimientos Southern y Northern Blot.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dextran Sulfate Sodium Salt |
Color | Blanco |
Forma física | Sólido |
Índice Merck | 15, 2953 |
Cantidad | 100 g |
Identificación | Pass Test |
Humedad | 7.5% max. |
Envase | Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dextran sulfate, sodium salt