Learn More
Di(2-tienil)-1,1,2,2-tetrametildisilano, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di(2-thienyl)-1,1,2,2-tetramethyldisilane |
Punto de fusión | 42°C to 44°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.57 |
Porcentaje de pureza | 97% |