Learn More
Dicloruro de di-n-butilestaño, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337717
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Organoestaño intermedio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-18-1
Fórmula molecular C8H18Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 303.842
Número MDL MFCD00000518
Clave InChI RJGHQTVXGKYATR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dibutyltin dichloride, dibutyldichlorotin, di-n-butyltin dichloride, stannane, dibutyldichloro, dibutyltin chloride, dichlorodibutyltin, dibutyl dichloro stannane, dichlorodibutylstannane, dibutyltindichloride, dibutyl tin dichloride
PubChem CID 12688
Nombre IUPAC dibutilo(dicloro)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin dichloride
Punto de fusión 39°C to 41°C
Color Blanco
Densidad 1.36 g/mL
Punto de ebullición 135°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnCl2
Índice de refracción 1.4991
Cantidad 250 g
Número UN UN2928
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in cold water; Hydrolyzed by hot water; Soluble in organic solvents;Insoluble in cold water; Soluble in benzene,toluene,ether and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.83
Porcentaje de pureza 96%
Forma física cristalino/a/s