Learn More
Óxido de di-n-butilestaño, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373546
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
CAS: 818-08-6 | C8H18OSn | 248.941 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-08-6
Fórmula molecular C8H18OSn
Peso molecular (g/mol) 248.941
Número MDL MFCD00001992
Clave InChI JGFBRKRYDCGYKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyltin oxide, stannane, dibutyloxo, dibutyl oxo tin, dibutyloxostannane, di-n-butyltin oxide, tin, dibutyloxo, dibutylstannane oxide, dibutyltinoxide, dibutyltin iv oxide, dibutyloxide of tin
PubChem CID 61221
Nombre IUPAC dibutilo(oxo)estaño
SMILES CCCC[Sn](=O)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin oxide
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.58
Olor Odorless
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2SnO
Cantidad 100 g
Número UN UN3146
Beilstein 4126243
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.94
Porcentaje de pureza 98%