Learn More
Di-n-octilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
CAS: 1120-48-5 | C16H35N | 241.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-48-5
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.46
Número MDL MFCD00009557
Clave InChI LAWOZCWGWDVVSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioctylamine, di-n-octylamine, 1-octanamine, n-octyl, n-n-octyl-n-octylamine, unii-a7hm3062rm, di n-octyl amine, dioctyl-amine, n,n-dioctylamine, di-normal-octylamine
PubChem CID 3094
Nombre IUPAC N-octiloctan-1-amina
SMILES CCCCCCCCNCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-octylamine
Punto de fusión 14°C to 15°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 297°C to 298°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)7]2NH
Índice de refracción 1.4412 to 1.4432
Cantidad 25 g
Beilstein 04, 196
Gravedad específica 0.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido