Learn More
Di-n-octildicloroestaño, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3542-36-7 | C16H36Cl2Sn | 418.07 g/mol
62.25€ - 486.00€
CAS | 3542-36-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C16H36Cl2Sn |
Peso molecular (g/mol) | 418.07 |
Número MDL | MFCD00018091 |
Clave InChI | DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid |
PubChem CID | 77080 |
Nombre IUPAC | dicloro(dioctil)estannano |
SMILES | Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11378898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.06 |
5 g |
62.25€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11358898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.14 |
25 g |
196.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11368898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041738.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Di-n-octyldichlorotin compounds are used as intermediates in the production of other organotin chemicals. Metatin and Acima. These products are also used as catalysts or industrial intermediates in the production of polyurethanes, silicone resins, synthetic lubricants, and MS polymer sealants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3542-36-7 | |
418.07 | |
DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N | |
77080 | |
Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC |
C16H36Cl2Sn | |
MFCD00018091 | |
dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid | |
dicloro(dioctil)estannano |
Especificaciones
Di-n-octyldichlorotin | |
44°C to 48°C | |
C16H36Cl2Sn | |
UN3261 | |
dichlorodioctyltin, dioctyltin dichloride, di-n-octyltin dichloride, stannane, dichlorodioctyl, dotc, di-n-octyltindichloride, dichloro dioctyl stannane, di-n-octyldichlorotin, stannane, dioctyldichloro, di-n-octyl-zinn dichlorid | |
DXPJPPSKHFECLR-UHFFFAOYSA-N | |
dicloro(dioctil)estannano | |
77080 | |
95% |
3542-36-7 | |
175°C (1 mmHg) | |
MFCD00018091 | |
Moisture sensitive | |
Insoluble in water. | |
Cl.Cl.CCCCCCCC[SnH2]CCCCCCCC | |
418.07 | |
416.04 | |
cristalino/a/s |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 222-583-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH7247000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes