Learn More
Hidrogenofosfato disódico dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, farmacopea británica, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073534 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
HNa2O4P, número CAS-7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
HNa2O4P, número de CAS 7558-79-4, ortofosfato disódico, acetest, fosfato disódico de hidrógeno, hidrogenoortofosfato disódico, fosfato disódico, fosfato sódico de hidrógeno, ácido fosfórico, sal disódica, fosfato sosa, fosfato sódico dibásico, fosfato sódico dibásico, 3 kg, CHEBI:34683, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7558-79-4
Fórmula molecular HNa2O4P
Peso molecular (g/mol) 141.96
Número MDL MFCD00003496
Clave InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Color Blanco
pH 8.7 to 9.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.96g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo