Learn More
Hidrógeno-ortofosfato disódico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073532 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 Kg
500 g
Hidrógeno-ortofosfato disódico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, Cantidad:500g, Envasado:Jarra de plástico para polvo, CAS:10028-24-7, Blanco, Punto de fusión:243 deg.C, Fórmula molecular:H5Na2O6P, Peso molecular:177,987, pH:Desde 8,7 hasta 9,4
Hidrógeno-ortofosfato disódico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, Cantidad:500g, Envasado:Jarra de plástico para polvo, CAS:10028-24-7, Blanco, Punto de fusión:243 deg.C, Fórmula molecular:H5Na2O6P, Peso molecular:177,987, pH:Desde 8,7 hasta 9,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 243°C
Color Blanco
pH 8.7 to 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo