Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 243°C |
Color | Blanco |
pH | 8.7 to 9.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99g/mol |
Envase | Barril de plástico |