Learn More
Dialildibutilestaño
Código de producto. 11344567
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15336-98-8
Fórmula molecular C14H28Sn
Peso molecular (g/mol) 315.088
Número MDL MFCD00014944
Clave InChI LCGVYMRFNOWPGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diallyldibutyltin, diallyldibutylstannane, dibutylbis prop-2-en-1-yl stannane, diallyl dibutyl stannane, diallyldi-n-butyltin, acmc-1bvvj, dibutyl-bis prop-2-enyl stannane
PubChem CID 84873
Nombre IUPAC dibutil-bis(prop-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diallyldibutyltin
Densidad 1.1002 g/mL
Punto de ebullición 81°C (0.2 mmHg)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 10 g
Número UN UN2788
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.07
Forma física Líquido