Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 1000 kd
Código de producto. 15360682
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
cada uno
Includes
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
Los kits son ideales para comparar el rendimiento de MWCO de membrana para optimizar la separación o la purificación. Proporciona una longitud de 1 m de tubos de membrana de CE de grado Biotech, un par de tapones de tubos universales y cinco selecciones de apertura de tubos de membrana. Los tubos están envasados en húmedo en un conservante con ácida sódica al 0,05 % que se enjuaga fácilmente con agua.
  • Porosidad controlada rígidamente para una mejor selectividad y separaciones que la RC de grado estándar
  • Ultrapura, sin impurezas de metales pesados o sulfuro
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • No se requiere eliminación de glicerina, limpieza ni pretratamiento
Especificaciones
MWCO 1000 kD
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 3,1 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m