Learn More
Diaza-18-corona-6, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
CAS: 23978-55-4 | C12H28N2O4 | 264.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23978-55-4
Fórmula molecular C12H28N2O4
Peso molecular (g/mol) 264.37
Número MDL MFCD00005112
Clave InChI NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo kryptofix 22, cryptand 2.2, cryptand 22, diaza-18-crown-6, 1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane, 7,16-diaza-18-crown-6, unii-xly51t1rsz, xly51t1rsz, 1,10-diaza-4,7,13,16-tetraoxacyclooctadecane, 7,16-diaza-1,4,10,13-tetraoxcyclooctadecane
PubChem CID 72805
Nombre IUPAC 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazaciclooctadecano
SMILES C1COCCOCC[NH2+]CCOCCOCC[NH2+]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diaza-18-crown-6
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 111°C to 115°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diaza-18-crown-6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.