Learn More
Ácido dibenzo[b,d]tiofen-2-ilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dibenzo[b, d]thiophen-2-ylboronic acid |
Nombre de nota | May contain varying amounts of anhydride |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.08 |
Porcentaje de pureza | 95% |