Learn More
Ácido dibenzotiofeno-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7047841
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 108847-20-7 | C12H9BO2S | 228.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108847-20-7
Fórmula molecular C12H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 228.07
Número MDL MFCD01318182
Clave InChI GOXNHPQCCUVWRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzothiophene-4-boronic acid, 4-dibenzothiopheneboronic acid, dibenzo b,d thiophen-4-ylboronic acid, 4-dibenzothienylboronic acid, dibenzo b,d thiophene-4-boronic acid, boronic acid, 4-dibenzothienyl, 8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaen-6-ylboronic acid, pubchem7386, 4-dibenzothiopheneboronicacid
PubChem CID 2734329
Nombre IUPAC ácido dibenzotiofen-4-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC2=C1SC1=C2C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzothiophene-4-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 197863
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.08
Porcentaje de pureza 95%