Learn More
Dibromoacetonitrilo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468836
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 3252-43-5 | C2HBr2N | 198.845 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3252-43-5
Fórmula molecular C2HBr2N
Peso molecular (g/mol) 198.845
Número MDL MFCD00001856
Clave InChI NDSBDLSWTGLNQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibromoacetonitrile, acetonitrile, dibromo, unii-vgj91h57xu, ccris 2673, 2,2-dibromoethanenitrile, vgj91h57xu, acetonitrile, 2,2-dibromo, dsstox_cid_4940, dsstox_rid_77590, dsstox_gsid_24940
PubChem CID 18617
ChEBI CHEBI:82445
Nombre IUPAC 2,2-dibromoacetonitrilo
SMILES C(#N)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibromoacetonitrile
Punto de ebullición 67°C to 69°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Olor Pungent, Makes Eyes Water
Fórmula lineal Br2CHCN
Cantidad 25 g
Número UN UN3286
Beilstein 1739037
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.84
Porcentaje de pureza 94%