Learn More
Dibromoclorometano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Description
It affords bromochlorocarbene under phase-transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
ofrece bromoclorocarbeno en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
humedad & sensible a la luz. Almacénese lejos de la luz, el agua o la humedad, los agentes oxidantes y el calor. Almacénese bajo gas inerte.
ofrece bromoclorocarbeno en condiciones de transferencia de fase.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
humedad & sensible a la luz. Almacénese lejos de la luz, el agua o la humedad, los agentes oxidantes y el calor. Almacénese bajo gas inerte.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Dibromochloromethane |
Punto de fusión | -22°C |
Densidad | 2.42 |
Punto de ebullición | 115°C to 118°C |
Índice de refracción | 1.5475 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1731046 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Índice Merck | 14,2135 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction