Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-105377 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 GR
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, >-97,5 % (en sustancia seca), C3HCl2N3NaO3, número CAS-2893-78-9, ácido diclorocianúrico sódico, 1,3,5-triacina-2,4,6 1h,3h,5h-triona, 1,3-dicloro-, sal sódica, 500 g, 98 %, blanco, 220-767-7, 219.95, peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2893-78-9
Fórmula molecular C3HCl2N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 220.949
Número MDL MFCD00006036
Clave InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on dry substance)
Forma física Cristales o gránulos
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.