Learn More
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
500 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97.0°C |
Nombre de nota | Stabilized with Amylene |
Información de descomposición | >120°C |
Densidad | 1.3250g/mL |
Punto de ebullición | 39.0°C to 40.0°C |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio EcoSafPak™ |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
Mostrar más |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido