Learn More
Dichloromethane, ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15658450
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer,≥99.5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ≥99.5%
% mín. CAS ≥99.0000%
% máx. CAS ≥99.0000%
Densidad 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 39°C to 41°C
Cantidad 4 L
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH2Cl2
Número UN UN1593
Beilstein 1730800
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS