Learn More
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Código de producto. 10386272
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, dicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narcotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 5 L
Envase Bote de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.