Learn More
Diclorometano-d2, 99,9 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7076419
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Actúa como disolvente en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN).
Dichloromethane-d{2} acts as a solvent in Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1665-00-5
Número MDL MFCD00000882
Sinónimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane-d2
Densidad 1.35
Envase Ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla
Cantidad 2 Ea.
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.95
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido, en ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla