Learn More
Diclorometano d2, para RMN, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 GR
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane-d2 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.8 atom% D |
Densidad | 1.3600g/mL |
Deuterio (D) | 99,75 % mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice de refracción | 1.4218 |
Agua | 0,02% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane-d2
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Dichloromethane-d2