Learn More
Diclorometano, para HPLC, sin estabilizar, Fisher Chemical™
70.35€ - 153.00€
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10110342
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
D/1857/15
1 L Frasco de vidrio ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10343602
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
D/1857/17
2.5 L Frasco de vidrio ámbar Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10601573
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
D/1857/PB17
2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
ClCCl
CH2Cl2
MFCD00000881
diclorometano
Especificaciones
-97°C
Incolora
Líquido
MFCD00000881
ClCCl
84.93
75-09-2
39°C
CH2Cl2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
diclorometano
84.93g/mol
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Dichloromethane, unstabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.