Learn More
Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de la Farmacopea Famacopea Europea, NF,≥ 99 % (GC)
228.11€ - 748.21€
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15662590
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
24233-5L-ALU
5 L Frasco de aluminio
228.11€
5 litros
15672590
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
24233-6X1L
6 x 1 L Frasco de vidrio
286.53€
paquete de 6
15642590
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
24233-4X2.5L
4 x 2.5 L Frasco de vidrio
449.86€
paquete de 4
15652590
BIOPHARMA
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
24233-4X5L-ALU
4 x 5 L Frasco de aluminio
748.21€
paquete de 4
Descripción
Descripción
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
75-09-2
84.93
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
6344
diclorometano
CH2Cl2
MFCD00000881
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CHEBI:15767
ClCCl
Especificaciones
Dichloromethane
Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Incolora
39°C to 41°C
1223°F
CH2Cl2
24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
1730800
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
diclorometano
6344
84.93g/mol
puriss.
-97°C
75-09-2
1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
0.22
Líquido
MFCD00000881
UN1593
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
ClCCl
84.93
CHEBI:15767
≥99% (GC)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P281-P305 + P351 + P338
H315-H319-H335-H336-H351-H373
missing translation for 'dotInformation' : 6,1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
missing translation for 'rtecsNumber' : PA8050000.
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.