Learn More
Diclorometilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394509
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-70-9
Fórmula molecular C3H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 141.066
Número MDL MFCD00000492
Clave InChI YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
Nombre IUPAC dicloro-etenil-metilsilano
SMILES C[Si](C=C)(Cl)Cl
Specifications
Punto de ebullición 92°C to 93°C
Nombre del producto químico o material Dichloromethylvinylsilane
Punto de fusión -78°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2985
Beilstein 1740822
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.07
Porcentaje de pureza 97%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.43
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.087
Show More Show Less
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.