Learn More
Diclorometilvinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Punto de ebullición | 92°C to 93°C |
Nombre del producto químico o material | Dichloromethylvinylsilane |
Punto de fusión | -78°C |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN2985 |
Beilstein | 1740822 |
Temperatura de inflamación | 4°C (39°F) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.07 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Olor | Acrid |
Afficher plus |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu