Learn More
Diclorprop, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15276136 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Diclorprop120-36-51000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Materiale o nome chimico Dichlorprop
Imballaggio 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 120-36-5, 1634-04-4
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C9H8Cl2O3
Numero MDL MFCD00002645
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
InChI Key MZHCENGPTKEIGP-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(OC1=CC=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
IUPAC Name 2-(2,4-diclorofenoxi)ácido propanoico
Solvent or Matrix MTBE
Molecular Weight (g/mol) 235.06
PubChem CID 8427
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:75370
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroprop
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methyl-tert-butyl ether
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio