Learn More
Agilent BioTek Espejo dicroico de tamaño medio
For use with Cytation 5, Synergy H1 and Synergy LX
Marca: Agilent BioTek 7138510
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con Cytation 5, Synergy H1 y Synergy LX
Especificaciones
Espejo dicroico | |
Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1, Ex. 440-505, Em. 515-640 | |
510 nm |