Learn More
Dietanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
25 Kg
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-42-2
Fórmula molecular C4H11NO2
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00002843
Clave InChI ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietilamino)etanol
SMILES OCCNCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethanolamine
Densidad 1.0955g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NH
Índice de refracción 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 kg
Beilstein 04, 283
Índice Merck 15, 3118
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Presión de vapor 2hPa at 10°C
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido viscoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.