Learn More
Alilmalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2049-80-1 | C10H16O4 | 200.23 g/mol
137.69€ - 461.30€
CAS | 2049-80-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H16O4 |
Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
Número MDL | MFCD00009155 |
Clave InChI | GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid |
PubChem CID | 74900 |
Nombre IUPAC | 2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo |
SMILES | CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10050890
|
Thermo Scientific Acros
113961000 |
100 g | Frasco de vidrio |
137.69€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10102480
|
Thermo Scientific Acros
113965000 |
500 g | Frasco de vidrio |
461.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
2049-80-1 | |
200.23 | |
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N | |
74900 | |
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC |
C10H16O4 | |
MFCD00009155 | |
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid | |
2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo |
Especificaciones
Diethyl allylmalonate | |
2049-80-1 | |
1.0100g/mL | |
92°C | |
96% min. (GC) | |
C2H5O2CCH(CH2CH=CH2)CO2C2H5 | |
MFCD00009155 | |
1.01 | |
GDWAYKGILJJNBB-UHFFFAOYSA-N | |
2-prop-2-enilpropanodioato de dietilo | |
74900 | |
97% |
97% | |
De incoloro a amarillo | |
222.0°C to 223.0°C | |
Auténtico | |
C10H16O4 | |
1.4300 to 1.4320 | |
02, 776 | |
diethyl allylmalonate, ethyl allylmalonate, diethyl 2-allylmalonate, allylmalonic acid diethyl ester, diethyl prop-2-enylpropanedioate, diethyl 2-prop-2-enyl malonate, malonic acid, allyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-propenyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-propenyl-1,3-propanedioate, allyl malonic acid | |
CCOC(=O)C(CC=C)C(=O)OCC | |
200.23 | |
200.23 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 218-072-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Diethyl allylmalonate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.