Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éter dietílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4408258
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Ampliamente utilizado como disolvente en síntesis orgánica y en la preparación de reactivos de Grignard.
It is a widely used as a solvent in organic synthesis, and in the preparation of Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión °C to 116°C
CAS 60-29-7
Densidad 0.713 g/mL
Punto de ebullición 34.6°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C4H10O
Número MDL MFCD00011646
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Información de solubilidad Immiscible with water,miscible with alcohol.
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether, HPLC Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl ether