Learn More
Diethyl ether, ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor,≥99.0%
86.14€ - 1249.05€
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15626680
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-250ML
250 mL Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15616680
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-1L
1 L Frasco de aluminio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15668440
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-4L
4 L Frasco de aluminio
373.36€
4 litros
15636680
SDS Ver documentos
Honeywell-Riedel-de Haen
673811-4X4L
4 x 4 L Frasco de vidrio
1249.05€
paquete de 4
Descripción
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
60-29-7
74.12
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
3283
etoxietano
C4H10O
MFCD00011646
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CHEBI:35702
CCOCC
Especificaciones
Diethyl ether
ACS reagent, anhydrous, contains BHT as inhibitor, ≥99.0%
≤100.0000%
34°C to 35°C
anhidro
(CH3CH2)2O
UN1155
diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
CCOCC
74.12
CHEBI:35702
>99%
-116°C (literature)
60-29-7
0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
−45°C
C4H10O
MFCD00011646
1696894
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
etoxietano
3283
74.12
Reactivo ACS
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: I; Proper Shipping Name: Diethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 200-467-2
Recommended Storage : Room Temp