Learn More
Diethyl ether, ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15664310
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous,≥99.0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, contains BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.0%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física anhidro
Notas del porcentaje del ensayo (GC)
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.