Learn More
Éter dietílico, CHROMASOLV™, para HPLC, sin inhibidores, ≥99.9%, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Código de producto. 15673150
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
CHROMASOLV™, para HPLC, sin inhibidores, ≥ 99,9 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, inhibitor-free, ≥99.9%
Absorbancia max. 1.00 at 218 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.04 at 275 nm, max. 0.20 at 250 nm
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 0.706 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación −45°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.