Learn More
Dietil fumarato, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
2.50 Kg
250 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethyl fumarate |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 1.0°C to 2.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0500g/mL |
Punto de ebullición | 218.0°C to 219.0°C |
Temperatura de inflamación | 91°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |