Learn More
Dietilamina, 99,5 %, extrapura, redestilada, Thermo Scientific Chemicals
81.42€ - 551.75€
CAS | 109-89-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H11N |
Peso molecular (g/mol) | 73.14 |
Número MDL | MFCD00009032 |
Clave InChI | HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine |
PubChem CID | 8021 |
ChEBI | CHEBI:85259 |
Nombre IUPAC | N-etiletanomina |
SMILES | CCNCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10054352
|
Thermo Scientific Acros
378371000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
81.42€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10198372
|
Thermo Scientific Acros
378370010 |
1 L | Frasco de vidrio |
252.26€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11995161
|
Thermo Scientific Acros
378370025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
551.75€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
109-89-7 | |
73.14 | |
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N | |
8021 | |
N-etiletanomina |
C4H11N | |
MFCD00009032 | |
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine | |
CHEBI:85259 | |
CCNCC |
Especificaciones
Diethylamine | |
-50.0°C | |
0.7100g/mL | |
−23°C | |
99.4% min. (GC) | |
(C2H5)2NH | |
MFCD00009032 | |
15,3122 | |
diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine | |
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N | |
N-etiletanomina | |
8021 | |
0.34 mPa.s (25°C) | |
99.5% | |
Líquido |
109-89-7 | |
Incolora | |
55.0°C | |
Auténtico | |
C4H11N | |
1.3840 to 1.3860 | |
1154 | |
0.71 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and most common organic,solvents | |
CCNCC | |
73.14 | |
CHEBI:85259 | |
73.13 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar irritación respiratoria.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-716-3
- Diethylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.