Learn More
Dietilamina, +99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tambor metálico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ML
5 ml
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-89-7
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.14
Número MDL MFCD00009032
Clave InChI HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine, n,n-diethylamine, ethanamine, n-ethyl, diethamine, diaethylamin, dwuetyloamina, dietilamina, diethylamin, diethyl amine, n-ethyl-ethanamine
PubChem CID 8021
ChEBI CHEBI:85259
SMILES CCNCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine
Color Incolora
Densidad 0.7100g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5)2NH
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 mL
Beilstein 04, 95
Fieser 04,148; 13,312; 14,191
Índice Merck 15, 3122
Nombre IUPAC dietilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.13
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado Extra puro
Forma física Liquid