Learn More
Dietilamina, extrapura, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
Descripción
Dietilamina, extrapura, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -50°C |
Color | Incolora |
pH | 12 |
Punto de ebullición | 55°C |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 500 mL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.13g/mol |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Diethylamine
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.