Learn More
Clorhidrato de dietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10001720
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-68-4
Número MDL MFCD00012499
Clave InChI HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
Nombre IUPAC N-etiletanamina;clorhidrato
SMILES CCNCC.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylamine hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 227.0°C to 230.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 320.0°C to 330.0°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H11N·HCl
Fórmula lineal (C2H5)2NH·HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 04,95
Índice Merck 15,3122
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Peso molecular (g/mol) 109.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.