Learn More
Clorhidrato de dietilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diethylamine hydrochloride |
Nombre de nota | 99% |
Punto de fusión | 227°C to 230°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | 1% max. |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Envase | Glass Bottle |
Fórmula molecular | C4H12ClN |
Fórmula lineal | (C2H5)2NH·HCl |